AXYT350CR
Pipette tips
racked, size 300 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-350-C-R
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
300 μL
Couleur
clear