Principaux documents
AXYT1000CRS
Pipette tips
racked, size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Taille:
1000 μL
Stérilité:
sterile
Caractéristiques:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Conditionnement:
pkg of 5x1000tips/cs
Fabricant/nom de marque:
Axygen Inc T-1000-C-R-S
Corning
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-1000-C-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x1000tips/cs
Taille
1000 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.