Principaux documents
AXYSCT15ML25S
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL, sterile
Synonyme(s) :
Conical centrifuge tube
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 25 ea
case of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc SCT-15ML-25-S
Corning
Paramètres
12000 × g max. RCF
Capacité
15 mL
Couleur
clear
Raccords
cap (screw cap)
Adéquation
suitable for (centrifugation)