AV48665
Anti-METTL1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-C12orf1, Anti-Methyltransferase like 1, Anti-TRM8, Anti-YDL201w
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
34 kDa
Espèces réactives
rat, goat, bovine, rabbit, guinea pig, dog, mouse, horse, human
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... METTL1(4234)
Description générale
Rabbit Anti-METTL1 antibody recognizes bovine, human, mouse, and rat METTL1.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable