A9223
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 10F, volume range 0.5-10 μL, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
RNase free
barrier
pack of 960 ea (Racked)
Produits recommandés
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
Conditionnement
case of 5 packs
pack of 960 ea (Racked)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2139F
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
10 μL
Gamme de volumes
0.5-10 μL
Description générale
Application
Conditionnement
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Compatibilité
Biohit Variable .5-10 μl
Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl
Eppendorf Titerman 4908 5-50 μl
Finnpipette 4027 .5-10 μl
Finnpipette 4500 Digital .5-10 μl