Merck
A9045
Agarose, faible température de gélification
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
2-hydroxyéthyl agarose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
41105317
NACRES:
NA.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
EEO
≤0.1
mp
≤65 °C ( at a 1.5% gel)
transition temp
congealing temperature 26-30 °C
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.10%
foreign activity
RNase and DNase free
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
L′agarose est un polysaccharide d′algues. C′est in agent de gélification thermoréversibe dépendant des ions. L′électrophorèse sur gel d′agarose est utile pour les analyses de routine des protéines du plasma et d′autres liquides biologiques. Il s′agit d′un dérivé d′agarose à faible température de gélification, unique en son genre pour ses propriétés de gélification. Les gels se forment à < 30 °C et peuvent être fondus à une température supérieure à 60 °C. Les gels sont d′une grande limpidité et sont particulièrement utiles pour préparer des milieux contenant des substances labiles à la chaleur.
Application
L'agarose, un dérivé à faible température de gélification, est un réactif adapté pour:
  • les études portant sur la culture de cellules  végétales.
  • les études portant sur la culture de cellules d'insectes.
  • les études sur la culture cellulaire.
Il peut être utilisé pour les besoins suivants :
  • Récupération de fractions définies d'ARN et d'ADN après séparation par électrophorèse.
  • Procédure de coloration cytochimique pour évaluer l'activité de la succinate déshydrogénase (SDH) dans les ovocytes de souris pré-ovulatoires
  • Purification de l'ARN de Caenorhabditis elegans par électrophorèse.
Analysis Note
Nos agaroses ont les propriétés suivantes :
Teneur en sulfates : sert d'indicateur de pureté, le sulfate étant le principal groupement ionique présent.
Force du gel : équivaut à la force qu'il faut appliquer sur le gel pour le rompre.
Point de gélification : correspond à la température à laquelle une solution aqueuse d'agarose forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lorsqu'elles passent de la forme liquide à la forme gélifiée, ce qui signifie que leur point de gélification n'est pas égal à leur température de fusion.
Électro-endosmose (EEO) : définit un mouvement de liquide à travers le gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas bouger, mais les contre-ions positifs dissociables peuvent migrer dans la matrice en direction de la cathode, créant ainsi une EEO. Comme le déplacement électrophorétique des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut perturber les séparations en raison d'une convection interne.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Nariko Arimura et al.
Science advances, 6(36) (2020-09-13)
For normal neurogenesis and circuit formation, delamination of differentiating neurons from the proliferative zone must be precisely controlled; however, the regulatory mechanisms underlying cell attachment are poorly understood. Here, we show that Down syndrome cell adhesion molecule (DSCAM) controls neuronal
Patrick M Ferree et al.
Scientific reports, 9(1), 12194-12194 (2019-08-23)
Males of hymenopteran insects, which include ants, bees and wasps, develop as haploids from unfertilized eggs. In order to accommodate their lack of homologous chromosome pairs, some hymenopterans such as the honeybee have been shown to produce haploid sperm through
A simple method to recover intact high molecular weight RNA and DNA after electrophoretic separation in low gelling temperature agarose gels.
L Wieslander
Analytical biochemistry, 98(2), 305-309 (1979-10-01)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
A9045-25G04061833401279
A9045-5G04061833401293
A9045-10G04061833401255
A9045-50G04061833401286
A9045-250G04061833401262
A9045-100G04061833401248