A8052
Arg-Gly-Asp
≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
L-arginyl-glycyl-L-aspartic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥97% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H22N6O6/c13-6(2-1-3-16-12(14)15)10(22)17-5-8(19)18-7(11(23)24)4-9(20)21/h6-7H,1-5,13H2,(H,17,22)(H,18,19)(H,20,21)(H,23,24)(H4,14,15,16)/t6-,7-/m0/s1
Clé InChI
IYMAXBFPHPZYIK-BQBZGAKWSA-N
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
Catégories apparentées
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
- to saturate the cell surface Arg-Gly-Asp (RGD) receptors and inhibit marrow stromal cell (MSC) attachment to peptide modified hydrogel
- in adhesion assay
- in inhibition assay to confirm the β1-integrin-dependency of cell adhesion
- in textile fabrication and RGD textile functionalization
- to engineer a population of human dermal fibroblasts with impaired migration
- to modify glass substrate and evaluate the behavior of human bone marrow mesenchymal stem cells (hBM-MSCs)
- in the cell culture of human mammary epithelial cells
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable