A5111
ABT-724 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[4-(2-Pyridinyl)-1-piperazinyl]methyl]-1H-benzimidazole trihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
H2O: >30 mg/mL
Auteur
Abbott
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Cl.C1CN(CCN1Cc2nc3ccccc3[nH]2)c4ccccn4
InChI
1S/C17H19N5.3ClH/c1-2-6-15-14(5-1)19-16(20-15)13-21-9-11-22(12-10-21)17-7-3-4-8-18-17;;;/h1-8H,9-13H2,(H,19,20);3*1H
Clé InChI
AZFUVPBLKQGSRI-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable