A4540
Anti-Mouse IgM (μ-chain specific)−Agarose antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, saline suspension
Synonyme(s) :
Anti-Mouse IgM, Goat Anti-Mouse IgM
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
agarose conjugate
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
saline suspension
Espèces réactives
mouse
Ampleur du marquage
≥5 mg per mL
Technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
Capacité
0.4 mg binding capacity
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Goat anti-mouse IgM (μ-chain specific)-agarose antibody is specific for mouse IgM when tested against purified mouse IgA, IgG (all subclasses), and IgM myeloma proteins.
Application
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable