A3171
Alternariol monomethyl ether from Alternaria alternata (tenuis)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(O)c2C(=O)Oc3cc(O)cc(C)c3-c2c1
InChI
1S/C15H12O5/c1-7-3-8(16)4-12-13(7)10-5-9(19-2)6-11(17)14(10)15(18)20-12/h3-6,16-17H,1-2H3
Clé InChI
LCSDQFNUYFTXMT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges