A0879
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
N-(p-Aminobenzoyl)glutamic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, ≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
off-white to beige
Pf
175 °C (dec.)
Application(s)
detection
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
Clé InChI
GADGMZDHLQLZRI-VIFPVBQESA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable