96599
DL-4-Hydroxy-2-ketoglutaric acid lithium salt
≥90.0% (TLC)
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2-oxoglutaric acid lithium salt, DL-KHG Li
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90.0% (TLC)
Forme
solid
Impuretés
≤15.0% water
3.9-8.4% lithium (anhydrous basis)
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C5H6O6/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2,6H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
WXSKVKPSMAHCSG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable