94742
Vanadyl ribonucleoside complexes solution
BioReagent, for molecular biology, 200 mM
Synonyme(s) :
Ribonucleoside vanadyl complexes
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Concentration
200 mM
Impuretés
oxovanadium V
Adéquation
in accordance for ribonuclease inhibition test
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable