Principaux documents
91638
Sigma-Aldrich
Magnesium formate 0.1M – Glycerol 50% (v/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 44/Kit No 75403
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
solution
Niveau de qualité
pH
6.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.14 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves