Principaux documents
76485
Sigma-Aldrich
Malate Dehydrogenase (carboxylating)
≥4.0 U/mg
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
Forme
powder
Activité spécifique
≥4.0 U/mg
Température de stockage
−20°C
Définition de l'unité
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol NADP per minute at pH 7.0 and 30°C
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable