Accéder au contenu
72764
2-Phosphoglycolic acid lithium salt
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(Phosphonooxy)acetic acid lithium salt, Glycolic acid phosphate lithium salt, Lithium phosphoglycolate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H5O6P · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.03 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
1773480
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(=O)O)(O)O
InChI
1S/C2H5O6P/c3-2(4)1-8-9(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
InChI key
ASCFNMCAHFUBCO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Manifold links of photo-respiration to central metabolism, 2-phospho-glycolate content of tissues.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c