56314
Micro particles based on polystyrene, dark red
size: 1 μm
Synonyme(s) :
Polystyrene red microbeads (1 μm), Latex-coated polystyrene beads (1 μm), Latex beads from PS, dark red
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
Réticulation
0 % cross-linked
Concentration
5% (solids)
Taille des particules
1 μm
Point d'ébullition
30-80 °C
Pf
240 °C
Application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
The particle size of 1 μm is qualified using Coulter multisizer III.
Application
Caractéristiques et avantages
- suitable for routine instrument calibration checking, testing and corrections
- particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable