55540
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt
≥95.0% (Hg)
Synonyme(s) :
p-Chloromercuribenzoate, p-Hydroxymercuribenzoic acid sodium salt, PCMB, Sodium 4-(hydroxymercurio)benzoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (Hg)
Pf
≥300 °C
Chaîne SMILES
[Na+].O[Hg]c1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H5O2.Hg.Na.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
CBELQCYFTSHKPJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges