A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
83239
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderdescription
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]/D −36 to −31°° in H2O
mol wt
264.32 g/mol
technique(s)
RNA extraction: suitable, hybridization: suitable, tissue culture: suitable
CMC
250 mM
SMILES string
CCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-3-4-5-6-17-12-11(16)10(15)9(14)8(7-13)18-12/h8-16H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
JVAZJLFFSJARQM-RMPHRYRLSA-N
Other Notes
Non-ionic detergent used for solubilizing membrane proteins
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe