Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
components
L-glutamine: no
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium has high concentration of amino acids and vitamins.
Application
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est une variante du milieu de Eagle de base (BME) qui contient quatre fois plus d'acides aminés et de vitamines. La formulation d'origine contenait 1 000 mg/l de glucose et servait à la culture de cellules embryonnaires de souris. Depuis, le milieu a été modifié à plusieurs reprises pour convenir aux primocultures de cellules de souris et de poulet ainsi que de diverses cellules normales ou transformées. Chacun de ces milieux apporte une combinaison différente de L -glutamine et de pyruvate de sodium. En outre, le taux de glucose a été augmenté à 4 500 mg/l, d'où le nom "DMEM/High" pour DMEM riche en glucose.
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of glucose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Each of these media offers a different combination of L -glutamine and sodium pyruvate. Additionally, the glucose levels have been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High".
Dulbecco′s modified eagle′s medium/high modified has been used in the characterisation of nanoparticles in cell culture media.
Dulbecco′s modified eagle′s medium/high modified has been used in the characterisation of nanoparticles in cell culture media.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milieu d′Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c