441R-1
NKX3.1 (EP356) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EP356, monoclonal
Description
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
bottle of 1.0 mL predilute (441R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (441R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (441R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (441R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (441R-16)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... NKX3-1(4824)
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
IVD | IVD | IVD | RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable