34340
Etridiazole
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Éthazol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOc1nc(ns1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H5Cl3N2OS/c1-2-11-4-9-3(10-12-4)5(6,7)8/h2H2,1H3
Clé InChI
KQTVWCSONPJJPE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
310.1 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
154.5 °C - open cup