Merck
34025
Dibromobimane
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (CHN)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10Br2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.01
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4189453
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95.0% (CHN)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 391 nm in methanol, λex 393 nm; λem 477 nm in 0.1 M Tris pH 7.0, gutathione red
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CBr)N2N(C1=O)C(=O)C(C)=C2CBr
InChI
1S/C10H10Br2N2O2/c1-5-7(3-11)13-8(4-12)6(2)10(16)14(13)9(5)15/h3-4H2,1-2H3
InChI key
OSIYFMVMZXJKSP-UHFFFAOYSA-N
Application
Dibromobimane, a bifunctional thiol reagent, is used as a cross-linking agent for cysteine mapping and studies on protein structure/conformation and cross-linking processes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorescent thiol-specific labeling reagent
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe