Principaux documents
18995
Sigma-Aldrich
BioStab Peroxidase Conjugate Stabilizer
Synonyme(s) :
Peroxidase Conjugate Stabilizer
About This Item
Code UNSPSC :
12161706
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
proteases, none detected
Adéquation
in accordance for identity (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
BioStab Peroxidase Conjugate Stabilizer is a multi-component solution for stabilization of peroxidase conjugate at elevated temperatures and high dilutions for long periods. It does not contain any protein, thus no disturbing interactions will appear.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1