Merck
18854
Kaempferol 7-O-β -D-glucopyranoside
≥90.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3,5-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Kaempferol 7-O-glucoside, Populnin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H20O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.38
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
68205
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(O)=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(25)17(27)19(29)21(32-13)30-10-5-11(24)14-12(6-10)31-20(18(28)16(14)26)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17,19,21-25,27-29H,7H2/t13-,15-,17+,19-,21-/m1/s1
InChI key
YPWHZCPMOQGCDQ-HMGRVEAOSA-N
Biochem/physiol Actions
A flavonoid glycoside, found in plants such as aspen bark and leaves and poplar buds and bark, contains antimicrobial activities, and investigated for anticancer activities.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c