Merck
11460
8-Azaxanthine monohydrate
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxy-8-azapurine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H3N5O2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.11
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-992-2
Beilstein/REAXYS Number:
10424
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
SMILES string
O.O=C1NC(=O)c2[nH]nnc2N1
InChI
1S/C4H3N5O2.H2O/c10-3-1-2(8-9-7-1)5-4(11)6-3;/h(H3,5,6,7,8,9,10,11);1H2
InChI key
VKEGPGRANAWNIN-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Azaxanthine monohydrate has been used to determine the crystal and molecular structure of 1,3-dimethyl-8-azaxanthine (HDAX) monohydrate by X-ray diffraction.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)