Merck
10839
L-(+)-Arabinose
BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
Aldehydo-L-arabinose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-214-6
Beilstein/REAXYS Number:
1723085
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +104.0±2.0°, 24 hr, c = 10% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.1% loss on drying
color
white
pH
4-7 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
155-159 °C, 160-163 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Application
L-Arabinose is used as a substrate to identify, differentiate and characterize pentose sugar isomerase(s). L-Arabinose is used in the bioproduction of L-ribose.
Biochem/physiol Actions
Le L-arabinose est un isomère présent naturellement comme constituant des polysaccharides de plantes. La plupart des bactéries contiennent un opéron arabinose inductible qui encode une série d′enzymes et de transporteurs permettant l′utilisation du L-arabinose comme unique source de carbone en culture bactérienne.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Arabinose
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe