07743
Dhurrin
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-(β-D-Glucopyranosyloxy)(4-hydroxyphenyl)acetonitrile, (S)-4-Hydroxymandelonitrile β-D-glucoside
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Couleur
white to light brown
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](C#N)c2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](C#N)c2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H17NO7/c15-5-9(7-1-3-8(17)4-2-7)21-14-13(20)12(19)11(18)10(6-16)22-14/h1-4,9-14,16-20H,6H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
NVLTYOJHPBMILU-YOVYLDAJSA-N