224316
Zirconyl chloride octahydrate
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Zirconium(IV) oxide chloride, Zirconium(IV) oxychloride octahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pureté
98%
Forme
powder or crystals
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.8H2O.O.Zr/h2*1H;8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
IZYKRMGFEBSOSO-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable