221945
Iodure de potassium
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 745 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
Perte
≤0.2% loss on drying
pH
6.0-9.2 (25 °C, 5%)
Pf
681 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable