221856
Phosphomolybdic acid hydrate
ACS reagent
Synonyme(s) :
Molybdophosphoric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
≤0.01% insolubles
Densité
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
Traces de cations
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Chaîne SMILES
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Clé InChI
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable