18735
Hydrobromic acid solution
33 wt. % in acetic acid
Synonyme(s) :
Hydrogen bromide in acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
31.5-34.5% (T)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
33 wt. % in acetic acid
Impuretés
≤1% water (KFT)
Densité
1.40 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES
Br
InChI
1S/BrH/h1H
Clé InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable