Z801550
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, pathlength 0.1 mm, spectral range 200-2500 nm, chamber volume 6.2 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Suprasil® quartz
Fabricant/nom de marque
Hellma 170.700-QS
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
6.2 μL
Longueur du trajet optique
0.1 mm
Méthode de détection
photometric