Principaux documents
Z546534
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 25-50 μm
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. du disque
65 mm
Capacité de l'entonnoir
140 mL
Diam. de la tige
15 mm
Dimension de pores
25-50 μm porosity
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC