Z418692
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass (Clear)
round bottom flask
three angled neck
Joint
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
250 mL