Z414522
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Joint
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E.
131 mm
Capacité
1,000 mL