Y0002025
Plastic additive 25
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Trihexyl O-butyrylcitrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
17.7 (vs air)
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Pf
−55 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCCCC)(OC(=O)CCC)C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C28H50O8/c1-5-9-12-15-19-33-25(30)22-28(36-24(29)18-8-4,27(32)35-21-17-14-11-7-3)23-26(31)34-20-16-13-10-6-2/h5-23H2,1-4H3
Clé InChI
GWVUTNGDMGTPFE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable