Y0000898
Racecadotril impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Benzyl [[(2RS)-2-benzyl-3-sulfanylpropanoyl]amino]acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
racecadotril
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H21NO3S/c21-18(23-13-16-9-5-2-6-10-16)12-20-19(22)17(14-24)11-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17,24H,11-14H2,(H,20,22)
Clé InChI
LFABBWTUJCBFQG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3