Y0000752
Fexofenadine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[3-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fexofenadine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C32H39NO4/c1-31(2,30(35)36)28-16-9-11-24(23-28)29(34)17-10-20-33-21-18-27(19-22-33)32(37,25-12-5-3-6-13-25)26-14-7-4-8-15-26/h3-9,11-16,23,27,29,34,37H,10,17-22H2,1-2H3,(H,35,36)
Clé InChI
RYHUKJMCYGRCSM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement