Y0000652
Tamsulosin impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2R)-N-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tamsulosin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H27NO3/c1-4-23-19-7-5-6-8-20(19)24-14-13-21-16(2)15-17-9-11-18(22-3)12-10-17/h5-12,16,21H,4,13-15H2,1-3H3/t16-/m1/s1
Clé InChI
IBSHYZYWVDSBOI-MRXNPFEDSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable