Y0000328
Azelastine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
azelastine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)Cc2n[nH][c](c3c2cccc3)=O
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Clé InChI
NLXGCQIEVZYDRS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement