Y0000137
Enilconazole impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(1RS)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(-1H-imidazol-1-yl)ethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
enilconazole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)C(O)C[n]2cncc2
InChI
1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2
Clé InChI
UKVLTPAGJIYSGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable