Y0000100
Orphenadrine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
β-Dimethylaminoethyl 2-methylbenzhydryl ether hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-(2-methylbenzhydryloxy)ethylamine hydrochloride, o-Methyldiphenhydramine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
orphenadrine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
Clé InChI
UQZKYYIKWZOKKD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444) , HRH1(3269) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335) , SLC6A2(6530)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable