Y0000087
Metronidazole impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Methyl-4(5)-nitroimidazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
metronidazole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
251-255 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ncc([nH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable