Documents
W353600
Sigma-Aldrich
Dimethyl disulfide
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
DMDS, Methyl disulfide
About This Item
Formule linéaire :
CH3SSCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.20
Numéro FEMA:
3536
Numéro Beilstein :
1730824
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2175
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.026
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
broccoli
sugar cane
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
22 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98%
Température d'inflammation spontanée
>572 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
109 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Densité
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
Chaîne SMILES 
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
Clé InChI
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Upper respiratory tract
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup