Documents
W217820
Sigma-Aldrich
Butan-1-ol
≥99.5%, FCC, FG
Synonyme(s) :
n-butanol, Alcool butylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro FEMA:
2178
Numéro Beilstein :
969148
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
02.004
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pureté
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
649 °F
Limite d'explosivité
11.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
Point d'ébullition
116-118 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsamic; sweet; whiskey
Chaîne SMILES 
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup