PHR8709
Fosinopril Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Fosinoprilat, (4S)-4-Cyclohexyl-1-{[hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl}-L-proline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
[P](=O)(O)(CCCCc3ccccc3)CC(=O)N1[C@@H](C[C@H](C1)C2CCCCC2)C(=O)O
InChI
1S/C23H34NO5P/c25-22(17-30(28,29)14-8-7-11-18-9-3-1-4-10-18)24-16-20(15-21(24)23(26)27)19-12-5-2-6-13-19/h1,3-4,9-10,19-21H,2,5-8,11-17H2,(H,26,27)(H,28,29)/t20-,21+/m1/s1
Clé InChI
WOIWWYDXDVSWAZ-RTWAWAEBSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable