PHR3690
Piperazine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1541601
Pression de vapeur
0.8 mmHg ( 20 °C)
Limite d'explosivité
14 %
Conditionnement
pkg of 400MG
Point d'ébullition
145-146 °C (lit.)
Pf
109-112 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable