PHR3189
Isobutyl acetate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Isobutyl acetate, Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1347802
Densité de vapeur
>4 (vs air)
Pression de vapeur
15 mmHg ( 20 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
793 °F
Limite d'explosivité
10.5 %
Conditionnement
pkg of 1.2 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
Point d'ébullition
115-117 °C (lit.)
Pf
−99 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C