PHR3017
Ipratropium Bromide Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
(1R,3r,5S,8r)-3-Hydroxy-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, N-Isopropyltropinium bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1347518
Famille d'API
ipratropium
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 25 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Br-].[N+]1(C2CCC1CC(C2)O)(C(C)C)C
InChI
1S/C11H22NO.BrH/c1-8(2)12(3)9-4-5-10(12)7-11(13)6-9;/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
YKNOMJKDKYEKDF-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable